化驗
≥97%
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
COc1cccc(P(c2ccco2)c3ccco3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccco5)c6ccco6
InChI
1S/C30H24O6P2/c1-31-21-9-3-11-23(37(25-13-5-17-33-25)26-14-6-18-34-26)29(21)30-22(32-2)10-4-12-24(30)38(27-15-7-19-35-27)28-16-8-20-36-28/h3-20H,1-2H3
InChI 密鑰
ABGYJVGTLXSMBM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3