文件
294748
Sigma-Aldrich
2,3-双(三甲基硅氧基)-1,3-丁二烯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(H2C=C[OSi(CH3)3])2
CAS號碼:
分子量::
230.45
Beilstein:
1939757
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OC(=C)C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H22O2Si2/c1-9(11-13(3,4)5)10(2)12-14(6,7)8/h1-2H2,3-8H3
InChI 密鑰
BEIXTGGJVNHLEO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2,3-Bis(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene may be used in chemical synthesis.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
75.2 °F - closed cup
閃點(°C)
24 °C - closed cup