文件
293792
Sigma-Aldrich
甲硫甲基对甲苯砜
98%
同義詞:
甲巯基甲基对甲苯砜
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4SO2CH2SCH3
CAS號碼:
分子量::
216.32
Beilstein:
2259685
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
mp
82-85 °C (lit.)
SMILES 字串
CSCS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1