化驗
98%
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].CC[n+]1c(\C=C(/C)O)sc2ccccc12
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3