Key Documents
292974
Sigma-Aldrich
2,6-二甲基-4-庚醇
technical grade, 90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH2CH(CH3)CH3
CAS號碼:
分子量::
144.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
technical grade
化驗
90%
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)CC(O)CC(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
HXQPUEQDBSPXTE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
残留物为 2-庚醇
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)