Key Documents
292931
Sigma-Aldrich
4-烯丙基-3,5-二氧-1-环己羧酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHCH2C6H6(=O)2CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
210.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C1CC(=O)C(CC=C)C(=O)C1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)