Key Documents
29177
Sigma-Aldrich
(S)-4-氯-1,2-环氧丁烷
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H7ClO
CAS號碼:
分子量::
106.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光學純度
enantiomeric ratio: ≥98.5:1.5 (GC)
SMILES 字串
ClCC[C@H]1CO1
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)