Key Documents
291471
Sigma-Aldrich
3,4-二氟苯甲醚
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3OCH3
CAS號碼:
分子量::
144.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
密度
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2O/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
131.0 °F - closed cup
閃點(°C)
55 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)