重要文件
290297
Sigma-Aldrich
3,4-二氟苯甲醇
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3CH2OH
CAS號碼:
分子量::
144.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
密度
1.262 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI 密鑰
GNQLTCVBSGVGHC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and phytotoxic activity of 1, 2, 3-triazole derivatives.
Borgati TF, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 24(6), 953-961 (2013)