Key Documents
288268
Sigma-Aldrich
四甲基溴化磷
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)4P(Br)
CAS號碼:
分子量::
171.02
Beilstein:
3982025
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
98%
SMILES 字串
[Br-].C[P+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12P.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ZTXFOCMYRCGSMU-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yao Nian et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(14), 7635-7644 (2019-03-27)
Theoretical prediction of catalytic performance is crucial for the rational design of novel catalysts. In this study, density functional theory (DFT) simulations were carried out to predict the catalytic performance of four ionic liquids (ILs) used as novel non-metal catalysts