文件
288020
Sigma-Aldrich
六甲基二锡
99%
同義詞:
六甲基二锡烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3SnSn(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
327.63
Beilstein:
3600327
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
bp
182 °C/756 mmHg (lit.)
mp
23-24 °C (lit.)
密度
1.58 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/6CH3.2Sn/h6*1H3;;
InChI 密鑰
CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于制备芳基锡化合物的试剂,该化合物用于与卤代吡啶类化合物进行的微波辅助 Stille 交叉偶联反应或酚类化合物的铜介导 O-芳基化反应。
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
141.8 °F - closed cup
閃點(°C)
61 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tetrahedron Letters, 47, 8973-8973 (2006)
Tetrahedron Letters, 47, 8607-8607 (2006)
Marcus Unverricht-Yeboah et al.
Journal of radiation research, 59(4), 411-429 (2018-05-26)
Gene expression analysis was carried out in Jurkat cells in order to identify candidate genes showing significant gene expression alterations allowing robust discrimination of the Auger emitter 123I, incorporated into the DNA as 123I-iododeoxyuridine (123IUdR), from α- and γ-radiation. The