重要文件
28691
Sigma-Aldrich
反式-环丁烷-1,2-二甲腈
≥97.0%
同義詞:
反式-1,2-环丁腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6N2
CAS號碼:
分子量::
106.13
Beilstein:
3195052
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0%
mp
32-37 °C
SMILES 字串
N#C[C@@H]1CC[C@H]1C#N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)