化驗
99%
mp
99-101 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
InChI 密鑰
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
强效、长效局部麻醉剂
取代透過
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves