重要文件
285471
Sigma-Aldrich
十烃溴铵
98%
同義詞:
溴化十烃季胺, 溴化癸烷双胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
418.29
Beilstein:
3728288
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
mp
263-267 °C (lit.)
SMILES 字串
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)