Key Documents
284807
Sigma-Aldrich
4-甲氧基-2-萘胺 甲苯磺酸盐
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC10H6NH2·CH3C6H4SO3H
CAS號碼:
分子量::
345.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
238-240 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.COc2cc(N)cc3ccccc23
InChI
1S/C11H11NO.C7H8O3S/c1-13-11-7-9(12)6-8-4-2-3-5-10(8)11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-7H,12H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI 密鑰
KHFOEBFXDMCEHC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)