重要文件
284475
Sigma-Aldrich
(2R,4R,5S)-(+)-2-氯-3,4-二甲基-5-苯基-1,3,2-氧氮磷杂环戊烷 2-硫化物
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13ClNOPS
CAS號碼:
分子量::
261.71
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +120°, c = 1 in chloroform
mp
127-129 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H]1[C@@H](O[P@@](Cl)(=S)N1C)c2ccccc2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于 31P NMR 测定醇和胺对映体纯度的衍生化试剂。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Journal of the American Chemical Society, 106, 5019-5019 (1984)