化驗
96%
折射率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
241-244 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1cccc(c1)C#N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup