重要文件
283576
Sigma-Aldrich
邻乙氧基苯腈
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OC6H4CN
CAS號碼:
分子量::
147.17
Beilstein:
2803453
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
酶委員會索引編號:
613-895-3
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.5322 (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DXTLCLWOCYLDHL-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Ethoxybenzonitrile has been used in the synthesis of selective phosphodiesterase(V) inhibitor, vardenafil.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The synthesis of a phosphodiesterase (V) inhibitor Vardenafil [J].
CHEN L, et al.
Chemical Reagents, 5, 011-011 (2006)