重要文件
281786
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2,2-dimethyloxirane
97%
同義詞:
1,2-Epoxy-1-methoxy-2-methylpropane, 2,2-Dimethyl-3-methoxyoxirane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H10O2
CAS號碼:
分子量::
102.13
Beilstein:
102777
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
97%
SMILES 字串
COC1OC1(C)C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)