文件
280615
Sigma-Aldrich
N-(2-羟乙基)水杨酰胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
2-(HO)C6H4CONHCH2CH2OH
CAS號碼:
分子量::
181.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
bp
210-215 °C/2 mmHg (lit.)
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCNC(=O)c1ccccc1O