Key Documents
280321
Sigma-Aldrich
2-溴庚酸乙酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4CH(Br)CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
237.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
109 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC(Br)C(=O)OCC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)