重要文件
279994
Sigma-Aldrich
氨基乙腈 硫酸氢盐
97%
同義詞:
氨基乙腈 硫酸氢盐, 氨基乙腈硫酸氢盐, 甘氨酸腈 硫酸氢盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2CH2CN · H2SO4
CAS號碼:
分子量::
154.15
Beilstein:
3916093
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
120-125 °C (lit.)
SMILES 字串
NCC#N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1,3H2;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
GTGIXCPOLMWQTC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)