重要文件
279927
Sigma-Aldrich
(1R,5S)-(+)-2-氧杂二环[3.3.0]辛-6-烯-3-酮
99%
同義詞:
(1R,5S)-2-氧杂二环[3.3.0]辛-6-烯-3-酮, (3aS,6aR)-3,3a,6,6a-四氢-2H-1-氧杂环戊二烯-2-酮, (3aS,6aR)-3,3a,6,6a-四氢-2H-环戊并[b]呋喃-2-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8O2
CAS號碼:
分子量::
124.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +102.5°, c = 1 in methanol
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1C[C@H]2C=CC[C@H]2O1
應用
合成碳环核苷的结构单元。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Akella, L.B. Vince, R.
Tetrahedron, 52, 8407-8407 (1996)
Hagai Tavori et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7504-7509 (2008-06-24)
Paraoxonase1 (PON1) is a HDL bound enzyme and many of the anti-atherogenic properties of HDL are attributed to PON1. The enzyme precise mechanism of protective action and its endogenous substrate remain elusive. PON1 hydrolyzes organophosphates, arylesters and lactones, whereas the