重要文件
279625
Sigma-Aldrich
1-氰基-2-丙烯基乙酸酯
98%
同義詞:
1-氰基-2-丙烯基醋酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=CHCH(OCOCH3)CN
CAS號碼:
分子量::
125.13
Beilstein:
1703025
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
73-75 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OC(C=C)C#N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
169.7 °F - closed cup
閃點(°C)
76.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)