重要文件
277886
Sigma-Aldrich
6-氯-3,5-二氨基-2-吡嗪甲酰胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H6ClN5O
CAS號碼:
分子量::
187.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
solid
mp
219-221 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C5H6ClN5O/c6-2-4(8)11-3(7)1(10-2)5(9)12/h(H2,9,12)(H4,7,8,11)
InChI 密鑰
UYTQEWLAYXCJEC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Diego Alvarez de la Rosa et al.
The Journal of general physiology, 124(4), 395-407 (2004-09-29)
The serum and glucocorticoid induced kinase 1 (SGK1) participates in the regulation of sodium reabsorption in the distal segment of the renal tubule, where it may modify the function of the epithelial sodium channel (ENaC). The molecular mechanism underlying SGK1