文件
277312
Sigma-Aldrich
2-丙基-1-戊醇
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2CH2)2CHCH2OH
CAS號碼:
分子量::
130.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
80-82 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC(CO)CCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
LASHFHLFDRTERB-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Propyl-1-pentanol may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3