重要文件
276197
Sigma-Aldrich
4-甲基尿唑
98%
同義詞:
4-甲基-1,2,4-三唑烷-3,5-二酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H5N3O2
CAS號碼:
分子量::
115.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
235-237 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1C(=O)NNC1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c1-6-2(7)4-5-3(6)8/h1H3,(H,4,7)(H,5,8)
InChI 密鑰
XJOOWWMZMXBLAO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)