Merck
全部照片(3)
文件
274720
Sigma-Aldrich
间苯二酚蓝
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H16N2O6
CAS號碼:
分子量::
428.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
powder
品質等級
溶解度
methanol: 1 mg/mL
λmax
611 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Nc1cc2OC3=CC(=O)C(=CC3=Nc2cc1-c4ccc(O)cc4O)c5ccc(O)cc5O
InChI
1S/C24H16N2O6/c25-17-9-23-18(7-15(17)13-3-1-11(27)5-20(13)29)26-19-8-16(22(31)10-24(19)32-23)14-4-2-12(28)6-21(14)30/h1-10,27-30H,25H2
InChI 密鑰
ABNVFGQXCGFSFH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A S Alcântara-Neto et al.
Reproduction, fertility, and development, 32(4), 409-418 (2019-11-30)
High polyspermy is one of the major limitations of porcine invitro fertilisation (IVF). The addition of oviductal fluid (OF) during IVF reduces polyspermy without decreasing the fertilisation rate. Because extracellular vesicles (EVs) have been described as important OF components, the