文件
273953
Sigma-Aldrich
4-(3,4-二甲氧基苯基)丁酸
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
CAS號碼:
分子量::
224.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
powder
bp
210 °C/6 mmHg (lit.)
mp
62-63 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(CCCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-7-6-9(8-11(10)16-2)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
IDQKCIAJGRMMNC-UHFFFAOYSA-N
應用
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3