重要文件
272086
Sigma-Aldrich
4-二甲氨基-1-萘醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2NC10H6CHO
CAS號碼:
分子量::
199.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13NO/c1-14(2)13-8-7-10(9-15)11-5-3-4-6-12(11)13/h3-9H,1-2H3
InChI 密鑰
XCQFZIFIUMBSAO-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Dimethylamino-1-naphthaldehyde was used in the preparation of leuco base via reaction with 1-phenylpyrrolidine in dilute HCl.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The effects of cyclic terminal groups in di-and tri-arylmethane dyes. Part 2. 1 Steric and electronic effects in derivatives of Victoria Blue.
Guinot SG, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 297-304 (1998)