等級
HPLC grade
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
433 °F
純化經由
glass distillation
expl. lim.
7 %
技術
HPLC: suitable
雜質
<0.010% water
蒸發殘留物
<0.0003%
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
98 °C
mp
−91 °C (lit.)
溶解度
water: insoluble
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
&lambda ;
H2O reference
紫外吸收
λ: 197 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.40
λ: 220 nm Amax: 0.15
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
SMILES 字串
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup