重要文件
269115
Sigma-Aldrich
D-叔亮氨酸
98%
同義詞:
(R)-2-氨基-3,3-二甲基丁酸, D-α-叔丁基甘氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CCH(NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
131.17
Beilstein:
1721825
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
光學活性
[α]25/D +9.5°, c = 3% in H2O
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
NPDBDJFLKKQMCM-BYPYZUCNSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)