重要文件
268739
Sigma-Aldrich
六氟磷酸三羰基(2-甲氧基环己二烯鎓)铁
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H9FeO4 · PF6
CAS號碼:
分子量::
393.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.COC1=CC[CH+]C=C1
InChI
1S/C7H9O.3CO.F6P.Fe/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3*1-2;1-7(2,3,4,5)6;/h2-3,5-6H,4H2,1H3;;;;;/q+1;;;;-1;
InChI 密鑰
MAZDACIWWRFNFD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)