重要文件
268593
Sigma-Aldrich
环戊丙酰氯
98%
同義詞:
3-环戊基丙酰氯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C5H9CH2CH2COCl
CAS號碼:
分子量::
160.64
Beilstein:
1856952
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES 字串
ClC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2
InChI 密鑰
SZQVEGOXJYTLLB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Cyclopentanepropionyl chloride was used in the synthesis of 3-cyclopentylpropanamido)methylboronic acid.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Astrid Zervosen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(12), 3915-3924 (2012-05-15)
In response to the widespread use of β-lactam antibiotics bacteria have evolved drug resistance mechanisms that include the production of resistant Penicillin Binding Proteins (PBPs). Boronic acids are potent β-lactamase inhibitors and have been shown to display some specificity for