重要文件
268348
Sigma-Aldrich
3-氧代己二酸
98%
同義詞:
β-酮己二酸, 3-Oxohexanedioic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO2CCH2CH2COCH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
160.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
98%
mp
124-126 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)