文件
267996
Sigma-Aldrich
5-甲氧基-2-甲基-4-硝基苯胺
technical grade, 95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC6H2(CH3)(NO2)NH2
CAS號碼:
分子量::
182.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
technical grade
化驗
95%
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(N)c(C)cc1[N+]([O-])=O