重要文件
262064
Sigma-Aldrich
单溴硼烷甲硫醚络合物 溶液
1.0 M in methylene chloride
同義詞:
溴(二甲基硫)二氢硼, 溴(二甲基硫)硼烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2S·BH2Br
CAS號碼:
分子量::
154.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.347 g/mL at 25 °C
官能基
thioether
SMILES 字串
BBr.CSC
InChI
1S/C2H6S.BBrH2/c1-3-2;1-2/h1-2H3;1H2
InChI 密鑰
AQRNIOMHNXJPFD-UHFFFAOYSA-N
應用
用于以下反应的反应物:
  • 合成含硼-杂原子键N-杂环卡宾硼烷的取代反应
  • 硼氢化反应
  • 末端环氧化物的区域和化学选择性溴化裂解
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F
閃點(°C)
10 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Andrey Solovyev et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(42), 15072-15080 (2010-10-05)
Boryl halide, carboxylate and sulfonate complexes of 1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene (dipp-Imd-BH(2)X, X = halide or sulfonate) have been prepared from the parent borane dipp-Imd-BH(3) by (1) substitution reactions with R-X (X = halide or sulfonate), (2) reactions with electrophiles (like I(2) or
Roy, C. D.; Brown, H. C.
Australian Journal of Chemistry, 60, 139-139 (2007)
Xaba, N.; Jaganyi, D.
Polyhedron, 28, 1145-1145 (2009)