Key Documents
261009
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) sepulchrate tris(tetraphenylborate)
同義詞:
1,3,6,8,10,13,16,19-八氮杂二环[6.6.6]二十烷三(四苯硼酸)钴
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C84H90B3CoN8
CAS號碼:
分子量::
1303.03
MDL號碼:
SMILES 字串
[Co+3].C1CNCN2CNCCNCN(CN1)CNCCNC2.c3ccc(cc3)[B-](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)[B-](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10.c%11ccc(cc%11)[B-](c%12ccccc%12)(c%13ccccc%13)c%14ccccc%14
外觀
cobalt(III) sepulchrate 的有机可溶形式
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)