文件
260614
Sigma-Aldrich
3-苯甲酰基丙烯酸乙酯
technical grade, 92%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5COCH=CHCO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
204.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
92%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H12O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
InChI 密鑰
ACXLBHHUHSJENU-CMDGGOBGSA-N
一般說明
3-苯甲酰基丙烯酸乙酯(反式-3-苯甲酰基丙烯酸乙酯)经对映选择性胍催化剂促进与地蒽酚的Michael加成反应生成Michael加合物
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Juan Shen et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(18), 3229-3236 (2008-09-20)
The enantioselective Diels-Alder reaction is one of the most important reactions for the synthesis of complex molecules. It provides access to chiral six-membered carbocyclic compounds containing up to four stereogenic centers in a single step. Asymmetric catalysis in the Diels-Alder