文件
259837
Sigma-Aldrich
(Z)-11-十六碳烯-1-乙酸盐
95%
同義詞:
Z-11-HDA
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H34O2
CAS號碼:
分子量::
282.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
SMILES 字串
CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(C)=O
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
141.8 °F - closed cup
閃點(°C)
61 °C - closed cup