Key Documents
258180
Sigma-Aldrich
乙烯基二甲基乙氧基硅烷
98%
同義詞:
二甲基乙氧基乙烯基硅烷, 二甲基乙烯基乙氧基硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OSi(CH3)2CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
130.26
Beilstein:
1743477
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
密度
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO[Si](C)(C)C=C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)