重要文件
257818
Sigma-Aldrich
3-苯氧基-1,2-丙二醇
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5OCH2CH(OH)CH2OH
CAS號碼:
分子量::
168.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
95%
bp
315 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC(O)COc1ccccc1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)