Key Documents
257702
Sigma-Aldrich
硫利达嗪 盐酸盐
99%
同義詞:
10-[2-(1-甲基-2-哌啶基)乙基]-2-(甲硫基)-10H-吩噻嗪 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H26N2S2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
407.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
SMILES 字串
Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
InChI
1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
NZFNXWQNBYZDAQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)