重要文件
257273
Sigma-Aldrich
6-溴-4-甲基-1-苯基蒽并吡啶酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H14BrNO2
CAS號碼:
分子量::
416.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
λmax
418 nm
SMILES 字串
Cc1cc(Br)c2C(=O)c3ccccc3C4=C(C(=O)Nc1c24)c5ccccc5
InChI
1S/C23H14BrNO2/c1-12-11-16(24)19-20-18(14-9-5-6-10-15(14)22(19)26)17(23(27)25-21(12)20)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H,25,27)
InChI 密鑰
NGLCGJZEUKMFNH-UHFFFAOYSA-N
應用
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)