重要文件
257028
Sigma-Aldrich
异丙基氯化镁 溶液
2.0 M in diethyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHMgCl
CAS號碼:
分子量::
102.85
Beilstein:
4124221
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
0.834 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
推薦產品
建议使用弯通式隔垫入口接头 Z118206 或直通式隔垫入口接头 Z118141(6mm 内径入口)或直通式隔垫入口接头 Z118192(13mm 内径入口)。
法律資訊
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
隔膜進氣口介面卡
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)