重要文件
25619
Sigma-Aldrich
4-氯-3-硝基-5-磺酰胺基苯甲酸
technical, ≥90% (S)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5ClN2O6S
CAS號碼:
分子量::
280.64
Beilstein:
820150
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥90% (S)
mp
227-231 °C
SMILES 字串
NS(=O)(=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5ClN2O6S/c8-6-4(10(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)17(9,15)16/h1-2H,(H,11,12)(H2,9,15,16)
InChI 密鑰
ACYLUAGCBGTEJF-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Chloro-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic acid has been used in preparation of 4-((2-(2-hydroxyphenyl)quinolin-3-yl)methylamino)-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic acid.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Naveen Mulakayala et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(2), 759-768 (2011-12-29)
A facile and catalyst free synthesis of 6H-1-benzopyrano[4,3-b]quinolin-6-ones has been accomplished via the reaction of 4-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde with various aromatic amines in the presence of ultrasound. Some of these compounds were converted to the corresponding 2-(3-(hydroxymethyl)quinolin-2-yl)phenols and further structure elaboration of