重要文件
254460
Sigma-Aldrich
(溴甲基)二甲基氯硅烷
97%
同義詞:
(Bromomethyl)dimethylchlorosilane, BMDMCS
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrCH2Si(CH3)2Cl
CAS號碼:
分子量::
187.54
Beilstein:
1071201
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
97%
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
密度
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(Cl)CBr
InChI
1S/C3H8BrClSi/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
CAURZYXCQQWBJO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
105.8 °F - closed cup
閃點(°C)
41 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)