重要文件
251356
Sigma-Aldrich
亚甲基环戊烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C5H8(=CH2)
CAS號碼:
分子量::
82.14
Beilstein:
1847501
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
密度
0.781 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=C1CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h1-5H2
InChI 密鑰
NFJPEKRRHIYYES-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Hydration rate of methylenecyclopentane has been measured spectrophotometrically in aqueous perchloric acid. Trost′s palladium-mediated methylenecyclopentane annelation to the nitroalkene yields methylenecyclopentane derivative.
應用
Methylenecyclopentane has been used in total synthesis of (±)-cephalotaxin.
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The total synthesis of cephalotaxine.
J Auerbach et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(20), 7172-7173 (1972-10-04)
COMPARISON OF THE TRANSITION-STATE ENERGIES OF ACID-CATALYZED HYDRATIONS OF SOME 1-METHYLCYCLOALKENES AND METHYLENECYCLOALKANES.
Lajunen M and Himottu M.
Acta Chemica Scandinavica, 41(5), 252-258 (1987)