重要文件
251151
Sigma-Aldrich
(苯甲醚)三羰基铬(0)
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5OCH3)Cr(CO)3
CAS號碼:
分子量::
239.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
99%
mp
84-85 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].COc1ccccc1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)