等級
technical grade
化驗
85%
折射率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
121 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.457 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
InChI 密鑰
JGHDVROWMPBQSR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter